Learn More
Estra-1,3,5(10)-trieno-3,16beta,17beta-triol (16-epi-estriol), Mikromol™
Descripción
Estra-1,3,5(10)-trieno-3,16beta,17beta-triol (16-epi-estriol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16-Epiestriol |
| CAS | 547-81-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 16-Epiestriol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol, Estriol Imp. F (EP), 16-epi-Estriol, 16-Epiestratriol, 16-Epiestriol, Actriol, Epiestriol, Epioestriol, NSC 26646, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16beta,17beta)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17-triol (7CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol (8CI), (16beta,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16beta,17beta-Estriol, 16beta-Hydroxyestradiol, Estriol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,16,17-triol |
| Mostrar más |