Learn More
Estra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17beta-diol (6,7-didehidroestradiol), Mikromol™
Descripción
Estra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17beta-diol (6,7-didehidroestradiol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5(10),6-estratetraen-3,17beta-diol |
| CAS | 7291-41-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3,5(10),6-estratetraen-3,17beta-diol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17-beta-diol, 6-Dehydroestradiol, Estra-1,3,5(10)-6-tetraen-3,17-beta-diol, NSC 57430, delta-6,7-Estradiol, 6,7-Didehydroestradiol, Estradiol Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,14-17,19-20H,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Mostrar más |