Learn More
Estr-5(10)-eno-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estr-5(10)-ene-3,17-dione |
| CAS | 3962-66-1 |
| Fórmula molecular | C18H24O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 19-Nor-androst-5(10)-ene-3,17-dione, (8R,9S,13S,14S)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17(2H,4H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h14-16H,2-10H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@]1([C@]2([H])CC[C@@]3(C)[C@@]1([H])CCC3=O)CCC4=C2CCC(C4)=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-13-metil-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1776 |