Learn More
Estr-4-en-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estr-4-en-17-one |
| CAS | 3646-28-4 |
| Fórmula molecular | C18H26O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Estrenone, Allylestrenol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O/c1-18-11-10-14-13-5-3-2-4-12(13)6-7-15(14)16(18)8-9-17(18)19/h4,13-16H,2-3,5-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@]4([H])C(CC3)=CCCC4 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-13-metil-1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-tetradecahidro-17H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.2 |