Learn More
Estetrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estetrol |
| CAS | 15183-37-6 |
| Fórmula molecular | C18 H24 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O4/c1-18-7-6-12-11-5-3-10(19)8-9(11)2-4-13(12)14(18)15(20)16(21)17(18)22/h3,5,8,12-17,19-22H,2,4,6-7H2,1H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,15R,16R,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,15,16,17-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 304.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1675 |