Description
- Actúa de forma sostenible utilizando nuestras lentes de repuesto para prolongar la vida útil de tus gafas de seguridad. ¿Lente rayada? No hay problema: simplemente cambia la lente y sigue usando las mismas gafas de seguridad.
Specifications
Specifications
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho |
| Tinción de lente | Ninguno |
| Tipo de producto | Lente de repuesto |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |