Learn More
Esprocarb 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30325822 1 mL
1 options
Código de producto. 30325822 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13212000AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esprocarb
CAS 85785-20-2
Nombres de analitos o componentes Esprocarb
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NOS/c1-5-16(13(4)12(2)3)15(17)18-11-14-9-7-6-8-10-14/h6-10,12-13H,5,11H2,1-4H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCN(C(C)C(C)C)C(=O)SCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-etil-N-(3-metilbutan-2-il)carbamotioato de S-bencilo
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 265.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.15 g/mol