Learn More
Esomeprazol sódico, Mikromol™
Código de producto. 17942496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17942496 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17942496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3373.00
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Esomeprazol sódico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Esomeprazole Sodium
CAS 161796-78-7
Nombres de analitos o componentes Esomeprazole Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 N3 O3 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Esomeprazole sodium salt, (S)-(-)-Omeprazole Sodium, (S)-Omeprazole Sodium Salt, Esomeprazole Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m0./s1
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nombre IUPAC sodio;5-metoxi-2-[(S)-(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]bencimidazol-1-uro
Peso molecular (g/mol) 367.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0967 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.