Learn More
Esomeprazol sódico, LoGiCal
Código de producto. 30457550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457550 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457550 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3373.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esomeprazole Sodium
CAS 161796-78-7
Nombres de analitos o componentes Esomeprazole Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H18 N3 O3 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Esomeprazole sodium salt, (S)-(-)-Omeprazole Sodium, (S)-Omeprazole Sodium Salt, Esomeprazole Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nombre IUPAC sodio;5-metoxi-2-[(S)-(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]bencimidazol-1-uro
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 367.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367,0967 g/mol