Learn More
Esomeprazol Magnesio Trihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30461998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461998 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461998 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1036.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esomeprazole magnesium trihydrate
CAS 217087-09-7
Nombres de analitos o componentes Esomeprazole magnesium trihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Esomeprazole Magnesium Trihydrate, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide] trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;/t2*24-;;;;/m00..../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.O.[Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)[S@@](=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
Nombre IUPAC magnesio;5-metoxi-2-[(S)-(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-uro;trihidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 767.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.2305 g/mol