Learn More
Esmolol Isopropyl Amine, TRC
Código de producto. 30012333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012333 100 mg 100 miligramos
30009791 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE668035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83356-59-6
Fórmula molecular C18 H30 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 322.44
Sinónimo 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-N-(1-methylethyl)-benzenepropanamide
Nombre IUPAC 3-[4-[2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi]fenil]-N-isopropil-propanamida
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCC(=O)NC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esmolol Isopropyl Amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30N2O3/c1-13(2)19-11-16(21)12-23-17-8-5-15(6-9-17)7-10-18(22)20-14(3)4/h5-6,8-9,13-14,16,19,21H,7,10-12H2,1-4H3,(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2256