Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de esmolol
Código de producto. 15862484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15862484 5 g 5 g
15872484 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15862484 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462460050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81161-17-3
Fórmula molecular C16H26ClNO4
Peso molecular (g/mol) 331.84
Clave InChI GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC clorhidrato de metil 3-(4-{2-hidroxi-3-[(propan-2-il)amino]propoxi}fenil)propanoato
SMILES Cl.COC(=O)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esmolol hydrochloride
Punto de fusión 86.0°C to 92.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.83
compliance-icons
Nombre del producto
  • Esmolol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Esmolol hydrochloride