Learn More
Cloruro de Esmolol, TRC
Código de producto. 17951355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951355 25 mg 25 miligramos
17910865 10 mg 10 miligramos
17904105 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE66800025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81161-17-3
Fórmula molecular C16 H25 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 331.83
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, methyl ester, hydrochloride (9CI), ASL 8052, Brevibloc, Clol, Esmolol hydrochloride
Nombre IUPAC metil-3-[4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]fenil]propanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esmolol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.155
Porcentaje de pureza >95%