Learn More
Esmolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498746 100 mg 100 miligramos
16468698 10 mg 10 miligramos
16404597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1392
MedChemExpress Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esmolol hydrochloride
CAS 81161-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26ClNO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.36 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (150.68 mM)
SMILES O=C(OC)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 331.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.83
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation