Learn More
Ácido Esmolol, TRC
Código de producto. 17964025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964025 250 mg 250 miligramos
17943685 10 mg 10 miligramos
17932345 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE668010250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81148-15-4
Fórmula molecular C15 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Nombre IUPAC Ácido 3-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]propanoico
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCC(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esmolol Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO4/c1-11(2)16-9-13(17)10-20-14-6-3-12(4-7-14)5-8-15(18)19/h3-4,6-7,11,13,16-17H,5,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1627
Porcentaje de pureza >95%