Learn More
Eslicarbazepine, MedChemExpress
Código de producto. 16463256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463256 25 mg 25 miligramos
16437597 5 mg 5 miligramos
16435636 100 mg 100 miligramos
16424848 10 mg 10 miligramos
16411107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114703
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eslicarbazepine
Forma física Solid
CAS 104746-04-5
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo BIA 2-194
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (983.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)N1C2=CC=CC=C2C[C@@H](C3=CC=CC=C31)O
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 99.43%