Learn More
Acetato de eslicarbazepina, TRC
Código de producto. 30385579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385579 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30385579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65900050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eslicarbazepine Acetate
CAS 236395-14-5
Fórmula molecular C17 H16 N2 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Nombre IUPAC acetato de [(5S)-11-carbamoil-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-ilo]
Peso molecular (g/mol) 296.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1161