Learn More
Acetato de eslicarbazepina, Mikromol™
Código de producto. 30049529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049529 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049529 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3544.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de eslicarbazepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eslicarbazepine Acetate
CAS 236395-14-5
Nombres de analitos o componentes Eslicarbazepine Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H16 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Nombre IUPAC acetato de [(5S)-11-carbamoil-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-ilo]
Peso molecular (g/mol) 296.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296,1161 g/mol