Learn More
Eslicarbazepine acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16482196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482196 500 mg 500 miligramos
16454457 50 mg 50 miligramos
16428426 100 mg 100 miligramos
16418588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0703
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eslicarbazepine acetate
Forma física Solid
CAS 236395-14-5
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N2O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo BIA 2-093
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.47 mM)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2C[C@H](OC(C)=O)C3=CC=CC=C31)N
Peso molecular (g/mol) 296.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Porcentaje de pureza 99.72%