Learn More
ESI 09, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-[(3-Chlorophenyl)hydrazono]-5-(1,1-dimethylethyl)-beta-oxo-3-Isoxazolepropanenitrile |
| CAS | 263707-16-0 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl N4 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α-[(3-Chlorophenyl)hydrazono]-5-(1,1-dimethylethyl)-β-oxo-3-Isoxazolepropanenitrile, ESI 09 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+ |
| SMILES | CC(C)(C)c1onc(c1)C(=O)\C(=N\Nc2cccc(Cl)c2)\C#N |
| Nombre IUPAC | Cianuro de (1E)-2-(5-terc-butil-1,2-oxazol-3-il)-N-(3-cloroanilino)-2-oxoetanimidoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 330.769 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.088 |