Learn More
ESI-09, MedChemExpress
Código de producto. 16479677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479677 5 mg 5 miligramos
16437148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16704
MedChemExpress ESI-09 is a novel noncyclic nucleotide EPAC antagonist with IC50 values of 3.2 and 1.4 μM for EPAC1 and EPAC2, respectively.
ESI-09 is a novel noncyclic nucleotide EPAC antagonist with IC50 values of 3.2 and 1.4 μM for EPAC1 and EPAC2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ESI-09
Forma física Powder
CAS 263707-16-0
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15ClN4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (142.09 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C(C)(C)C)=C1)/C(C#N)=N/NC2=CC(Cl)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 330.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.77
Porcentaje de pureza 98.07%