Learn More
Tocris Bioscience™ ESI 05
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18749768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18749768 25 mg 25 miligramos
18736688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18749768 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6320/25
Epac2 inhibitor
ESI 05 is an EPAC2 inhibitor. Inhibits cAMP binding to EPAC2 and cAMP mediated EPAC2 guanine nucleotide exchange factor (GEF) activity (IC50 = 0.4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trimethyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]benzene
CAS 5184-64-5
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C16H18O2S
Pureza 98%