Learn More
Tocris Bioscience™ ESI 05
Descripción
ESI 05 is an EPAC2 inhibitor. Inhibits cAMP binding to EPAC2 and cAMP mediated EPAC2 guanine nucleotide exchange factor (GEF) activity (IC50 = 0.4 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]benzene |
| CAS | 5184-64-5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C16H18O2S |
| Pureza | 98% |