Learn More
(-)-Sal de Fumarato de Eserolina (TRC), TRC
Código de producto. 30380423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380423 5 mg
30379697 25 mg
30374297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8891635MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70310-73-5
Fórmula molecular C13H18N2O . (C4H4O4)
Peso molecular (g/mol) 334.4
Sinónimo (3aR,8bS)-3,4,8b-Trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-ol Fumarate, Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, (3aS,8aR)-, (2E)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, (3aS-cis)-, (E)-2-butenedioate (1:1) (salt), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, (3aS,8aR)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), (-)-Eseroline fumarate, Eseroline fumarate
SMILES CN1CC[C@]2(C)[C@H]1N(C)c3ccc(O)cc23.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Eseroline Fumarate Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O.C4H4O4/c1-13-6-7-14(2)12(13)15(3)11-5-4-9(16)8-10(11)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8,12,16H,6-7H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t12-,13+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1529