Learn More
(-)-Esermethole, TRC
Código de producto. 30382290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382290 1 mg 1 miligramo
30381955 10 mg -
30377966 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8878001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65166-97-4
Fórmula molecular C14H20N2O
Peso molecular (g/mol) 232.32
Sinónimo (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-5-methoxy-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indole, (-)-Eseroline Methyl Ether, (-)-O-Methyleseroline, NSC 340070
SMILES COc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Esermethole
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O/c1-14-7-8-15(2)13(14)16(3)12-6-5-10(17-4)9-11(12)14/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3/t13-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1576