Learn More
Eseridina, TRC
Código de producto. 30411955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411955 25 mg
30411758 250 mg
30409411 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT12345025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25573-43-7
Fórmula molecular C15 H21 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 291.35
Sinónimo 1,2-Oxazino[6,5-b]indol-6-ol, 2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-2,4a,9-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (4aS,9aS)- (9CI), 1,2-Oxazino[6,5-b]indol-6-ol, 2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-2,4a,9-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (4aS-cis)-, Geneserine (6CI,7CI,8CI), (-)-Geneserine, Eseridine, Eserine aminoxide, Eserine oxide, NSC 340071, Physostigmine aminoxide
Nombre IUPAC [(4aS,9aS)-2,4a,9-trimetil-4,9a-dihidro-3H-oxazino[6,5-b]indol-6-yl] N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3ON(C)CC[C@@]3(C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eseridine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O3/c1-15-7-8-17(3)21-13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1583