Learn More
Eserethol, TRC
Código de producto. 30373656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30373656 10 mg -
30369011 1 mg 1 miligramo
30370687 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE14622010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 469-23-8
Fórmula molecular C15H22N2O
Peso molecular (g/mol) 246.35
Sinónimo 3aS,8aR)-5-Ethoxy-1,3a,8-trimethyl-1,2,3,3a,8,8a-hexahydropyrrolo[2,3-b]indole, Pyrrolo[2,3-b]indole, 5-ethoxy-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, (3aS-cis)-(3aS,8aR)-5-Ethoxy-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indole(-)-Eserethole
SMILES CCOc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eserethol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O/c1-5-18-11-6-7-13-12(10-11)15(2)8-9-16(3)14(15)17(13)4/h6-7,10,14H,5,8-9H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1732