Learn More
Notrax Muñequera ESD
Código de producto. 17771918
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Muñequera
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17771918 Muñequera cada uno
1 options
Código de producto. 17771918 Proveedor Notrax N.º de proveedor 056SWB0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.95€
    7.67€ / paquete de 1
    Ahorro 1.28€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Las muñequeras conectan la piel de un trabajador a tierra y, por lo tanto, son el medio principal para controlar la carga estática en el personal. Cuando se usa correctamente y se conecta a tierra, las cargas estáticas se disipan de forma segura de la per
  • Las muñequeras conectan la piel de un trabajador a tierra y, por lo tanto, son el medio principal para controlar la carga estática en el personal
  • Cuando se usa correctamente y se conecta a tierra, las cargas estáticas se disipan de forma segura de la persona
  • Cumple los requisitos de EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 y EIA 625
  • Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
  • Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
  • Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
  • Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
Especificaciones
Tipo de producto Muñequera
Material Alambre
Para utilizar con (aplicación) Conectar la piel de un trabajador al suelo