Learn More
Notrax Limpiador de alfombras no abrasivo ESD
Código de producto. 17752488
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Limpiador de alfombras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17752488 Limpiador de alfombras cada uno
1 options
Código de producto. 17752488 Proveedor Notrax N.º de proveedor 057SMC0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.43€
    26.62€ / paquete de 1
    Ahorro 5.81€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El limpiador de alfombrillas se recomienda para alfombras de suelo y mesa contra la electricidad estática. Su fórmula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las propiedades de disipación de superficies seguras contra ESD.
  • El limpiador de alfombrillas se recomienda para alfombras de suelo y mesa contra la electricidad estática
  • Su fórmula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las propiedades de disipación de electricidad estática
  • Superficies seguras contra ESD
  • Elimina eficazmente residuos de fundente, aceite, marcas de dedos y suciedad
  • Práctico pulverizador de frasco con gatillo de 1000 ml
  • Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
  • Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
  • Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
  • Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de alfombras
Material Alambre
Para utilizar con (aplicación) Elimina residuos de fundente, aceite, marcas de dedos y suciedad