Learn More
Notrax Cable de tierra común ESD
Código de producto. 17711918
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Conector de anillo
Conector hembra
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector unitSize
17711918 Conector de anillo cada uno
17721918 Conector hembra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17711918 Proveedor Notrax N.º de proveedor 052SCG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.15€
    20.90€ / paquete de 1
    Ahorro 3.25€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles.
  • Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
  • Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
  • Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
  • Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
  • El cable de 45 m conecta las muñequeras o la alfombrilla de sobremesa a tierra
  • Garantiza que todas las piezas tengan el mismo potencial de tierra
  • Fácil de instalar, basta con colocarlo en una alfombrilla, enchufar el cable de la bobina de la correa de la muñeca y conectar el terminal a tierra
  • Alfombrilla de resistencia de 1 Meg a tierra
  • Disponible con terminal de anillo o conector hembra de 10 mm
Especificaciones
Color Negro
Tipo de producto Cable de puesta a tierra
Material Alambre
Tipos de conector Conector de anillo