Learn More
mb2 Silla de trabajo giratoria antiestática de poliuretano - Asíncrona - Deslizadores
Código de producto. 13416339
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13416339 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 13416339 Proveedor mb2 N.º de proveedor 245B3C1D2E3
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla de trabajo giratoria antiestática en poliuretano, mecanismo asíncrono, elevación alta a gas con reposapiés y deslizadores.
  • Silla de trabajo antiestática
  • Asiento y respaldo en multicapas de madera de haya y álamo, enteramente espumado con poliuretano antiestático negro.
  • Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cualquier posición.
  • Ajuste de altura del gas
  • Deslizadores antiestáticos
  • Base de 5 radios de aluminio fundido a presión pulido
Especificaciones
Tipo de producto Silla ESD
Color Negro
Ajustable (altura) Sí
Ajustables Altura del asiento, inclinación del asiento, altura del respaldo, inclinación del respaldo
Estilo de la parte posterior Ergonomía
Altura del asiento (métrico) Entre 540 y 780 mm
Incluye Base de cinco estrellas, almohadillas conductivas
Cantidad 1 unidad
Material del asiento Espuma de poliuretano
Altura del asiento Entre 560 y 800 mm
Peso (métrico) 14.30 kg
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación Sí
Material Poliuretano
Tipo de asiento Taburete con respaldo