Learn More
mb2 ESD Anti-Static Silla de vinilo con elevación central y ruedas
Código de producto. 30130625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30130625 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30130625 Proveedor mb2 N.º de proveedor 212B2C1D2E2N01
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asiento antiestático ESD - 212 - vinilo - contacto permanente - elevación intermedia - reposapiés - ruedas
  • Silla de trabajo antiestática
  • Ajuste de altura del gas
  • Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cada posición.
  • Piezas de plástico conductoras
  • Acolchados de resina de poliuretano
  • Tapizado en símil piel negra antiestática
  • Reposapiés regulable en altura en aluminio satinado.
  • Base de 5 radios de aluminio fundido a presión pulido
  • Ruedas antiestáticas dobles giratorias autofrenantes de 50 mm
Especificaciones
Tipo de producto Silla ESD
Color Negro
Ajustable (altura) Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Estilo de la parte posterior Ergonomía
Certificaciones/conformidad IEC 61340-5-1
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio
Tipo de elevación Neumático
Cantidad 1 unidad
Altura del asiento 500 a 690 mm
Garantía 5 años para uso normal
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación Sí
Material Tapicería de vinilo
Tipo de asiento Altura de banco mediana