Learn More
mb2 ESD Anti-Static Silla de vinilo con elevación alta sobre deslizadores
Código de producto. 30130631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
30130631 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30130631 Proveedor mb2 N.º de proveedor 212B3C1D2E3N01
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asiento antiestático ESD - 212 - vinilo - contacto permanente - elevación alta - reposapiés - deslizadores
  • Silla de trabajo antiestática
  • Ajuste de altura del gas
  • Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cualquier posición.
  • Piezas de plástico conductoras
  • Acolchados de resina de poliuretano
  • Tapizado en símil piel negra antiestática
  • Reposapiés regulable en altura en aluminio satinado.
  • Base de 5 radios de aluminio fundido a presión pulido
  • Deslizadores antiestáticos
Especificaciones
Tipo de producto Silla ESD
Color Negro
Ajustable (altura) Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Estilo de la parte posterior Ergonomía
Certificaciones/conformidad IEC 61340-5-1
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio
Tipo de elevación Neumático
Cantidad 1 unidad
Altura del asiento Entre 560 y 800 mm
Garantía 5 años para uso normal
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación Sí
Material Tapicería de vinilo
Tipo de asiento Altura de banco alta