Learn More
mb2 ESD Anti-Static Silla de vinilo con elevación alta y ruedas
Descripción
- Silla de trabajo antiestática
- Ajuste de altura del gas
- Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cada posición.
- Piezas de plástico conductoras
- Acolchados de resina de poliuretano
- Tapizado en símil piel negra antiestática
- Reposapiés regulable en altura en aluminio satinado.
- Base de 5 radios de aluminio fundido a presión pulido
- Ruedas antiestáticas dobles giratorias autofrenantes de 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Silla ESD |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomía |
| Certificaciones/conformidad | IEC 61340-5-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Tipo de elevación | Neumático |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | Entre 580 y 820 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?