Learn More
mb2 ESD Anti-Static Silla de tela con elevación central sobre deslizadores
Código de producto. 30130636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
30130636 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30130636 Proveedor mb2 N.º de proveedor 212B2C1D2E3T02
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asiento antiestático ESD - 212 - tejido - contacto permanente - elevación intermedia - reposapiés - deslizadores
  • Silla de trabajo antiestática
  • Ajuste de altura del gas
  • Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cualquier posición.
  • Piezas de plástico conductoras
  • Acolchados de resina de poliuretano
  • Tapizado en tejido gris antiestático
  • Reposapiés regulable en altura en aluminio satinado.
  • Base de 5 radios de aluminio fundido a presión pulido
  • Deslizadores antiestáticos
Especificaciones
Tipo de producto Silla ESD
Color Gris
Ajustable (altura) Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Estilo de la parte posterior Ergonomía
Certificaciones/conformidad IEC 61340-5-1
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio
Tipo de elevación Neumático
Cantidad 1 unidad
Altura del asiento De 480 a 670 mm
Garantía 5 años para uso normal
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación Sí
Material Tejido
Tipo de asiento Altura de banco mediana