Learn More
mb2 ESD Anti-Static Silla de tela con elevación alta y ruedas
Descrizione
- Silla de trabajo antiestática
- Ajuste de altura del gas
- Mecanismo de respaldo regulable en altura, profundidad y contacto permanente y bloqueable en cualquier posición.
- Piezas de plástico conductoras
- Acolchados de resina de poliuretano
- Tapizado en tejido gris antiestático
- Reposapiés regulable en altura en aluminio satinado.
- Base de 5 radios en aluminio fundido a presión pulido
- Ruedas antiestáticas dobles giratorias autofrenantes de 50 mm
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Silla ESD |
| Color | Gris |
| Ajustable (altura) | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomía |
| Certificaciones/conformidad | IEC 61340-5-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Tipo de elevación | Neumático |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | Entre 580 y 820 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?