Learn More
Esculin, TRC
Código de producto. 30180353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180353 10 g 10 g
30179765 5 g 5 g
30180075 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65885010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-75-9
Fórmula molecular C15 H16 O9
Peso molecular (g/mol) 340.28
Sinónimo 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculin, (-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxycoumarin, Aesculin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside, Esculine, Esculoside, Polychrom, Polychrome, Vitamin C2
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0794