Learn More
Esculin Sesquihydrate, TRC
Código de producto. 30371834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371834 50 mg
30384305 100 mg
30374331 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65895850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66778-17-4
Fórmula molecular 2 C15 H16 O9 . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 734.61
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona; trihidrato
SMILES O.O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]4O[C@@H](Oc5cc6C=CC(=O)Oc6cc5O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin Sesquihydrate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H16O9.3H2O/c2*16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;;;/h2*1-4,10,12-17,19-21H,5H2;3*1H2/t2*10-,12-,13+,14-,15-;;;/m11.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.191