Learn More
Esculina sesquihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425389 25 g 25 g
15415389 5 g 5 g
15435389 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63114.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un antioxidante natural
A naturally occuring antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66778-17-4
Fórmula molecular C30H38O21
Peso molecular (g/mol) 734.613
Número MDL MFCD00149492
Clave InChI LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Sinónimo esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona; trihidrato
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin sesquihydrate
Punto de fusión 202°C to 210°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,3698
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.31 (340.29 Anhydrous)
Forma física Polvo