Learn More
Sesquihidrato de esculina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494713 25 g 25 g
11484713 5 g 5 g
11404723 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11624.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 66778-17-4 | C30H38O21 | 734.613 g/mol
Esculin sesquihydrate is used to inhibits chemically induced carcinogenesis in mouse skin and kidney, used in a microbiology laboratory to aid in the identification of bacterial species, a naturally occurring antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sesquihidrato de esculina se utiliza para inhibir la carcinogénesis inducida químicamente en la piel y el riñón de ratón. También se usa en un laboratorio de microbiología para ayudar a identificar especies bacterianas y es un antioxidante natural.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66778-17-4
Fórmula molecular C30H38O21
Peso molecular (g/mol) 734.613
Número MDL MFCD00149492
Clave InChI LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Sinónimo esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona; trihidrato
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin Sesquihydrate
Punto de fusión 203°C to 205°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Beilstein 95387
Índice Merck 14,3698
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.31 (340.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%