Learn More
Esculina monohidrato, 99,07%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11468020 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11468020 25 g
1 options
Código de producto. 11468020 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210165525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin monohydrate
CAS 531-75-9
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9907
Fórmula molecular C15H16O9
Número MDL MFCD00149492
Cantidad 25 g
Sinónimo esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
Clave InChI XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-2H-cromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 340.28
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.28
Forma física Polvo cristalino