Learn More
Esculina monohidrato, ≥ 97,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11478020 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11478020 100 g
11458020 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478020 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210165580
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Biología molecular
CAS 531-75-9
Fórmula molecular C15H16O9
Peso molecular (g/mol) 340.28
Número MDL MFCD00149492
Clave InChI XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Sinónimo esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-2H-cromen-2-ona
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin Monohydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97,5%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.3
Forma física Sólido