Learn More
Melford Esculina
Código de producto. 30018254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018254 500 g 500 g
30018253 25 g 25 g
30018252 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018254 Proveedor Melford N.º de proveedor E38000500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 531-75-9
  • Fórmula molecular: C 15 H 16 O 9 xH 2 O
  • Peso molecular: 340,28 g/mol
Especificaciones
CAS 531-75-9
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C15H16O9-xH2O