Learn More
Oxalato de escitalopram, LoGiCal
Código de producto. 30458133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458133 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458133 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1162.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Escitalopram Oxalate
CAS 219861-08-2
Nombres de analitos o componentes Escitalopram Oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Escitalopram Oxalate, (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate, (+)-(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC (1S)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo; ácido oxálico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 414.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1591 g/mol