Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Escitalopram oxalate |
| CAS | 219861-08-2 |
| Punto de fusión | 146.0°C |
| Fórmula molecular | C22H23FN2O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso, slightly soluble in methanol, ethyl acetate, very slightly soluble in ethanol, insoluble in heptane |
| Clave InChI | KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N |
| SMILES | OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCC2=CC(=CC=C12)C#N)C1=CC=C(F)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-2-benzofurano-5-carbonitrilo; ácido oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 414.43 |
| Mostrar más |