Learn More
N-óxido de escitalopram, Mikromol™
Descripción
N-óxido de escitalopram
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Escitalopram N-Oxide |
| CAS | 917482-45-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Escitalopram N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 F N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1S)-1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dhydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Escitalopram N-Oxide, (S)-Citalopram N-Oxide, Escitalopram Oxalate Impurity H as (S)-Enantiomer, Escitalopram Impurity H as (S)-Enantiomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-[(1S)-5-ciano-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |