Learn More
Escin (mezcla de saponinas naturales, grado técnico), TRC
Código de producto. 30382447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382447 500 mg -
30372747 100 mg -
30368818 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE658790500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6805-41-0
Fórmula molecular C55H86O24
Peso molecular (g/mol) 1131.27
Sinónimo 3-(4-O-β-D-glucopyranosyl-2-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranuronoside)escigenin 3-Hydroxy-2-methylbutyrate Acetate, 3,5-Epoxypicene, escin deriv., Oleanane Escin deriv., Aescin, Aescine, Aescusan, Ba 2672, Escusan, Eskuzan, Flebostasin Retard
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-6-(((3S,) 4S,6aR,6bS,8R,8aR,9R,10R,14bR)-9-acetoxi-8-hidroxi-4,8a-bis(hidroximetil)-4,6a,6b,11,14b-hexametil-10-(((E)-2-metilbut-2-enoil)oxi)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahidropicen-3-il)oxi)-4-hidroxi-3,5-bis((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)tetrahidro-2H-piran-2-carboxílico ácido
SMILES O[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@]3(C)CCC4[C@](CO)(C)[C@@H](OC5O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CC[C@]4(C)C3CC=C2C8[C@]1(CO)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)C(C)(C)C8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aescin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+/t26?,27-,28+,29?,30?,31-,32+,33-,34+,35+,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42+,43+,44+,47+,48-,49?,51+,52-,53-,54-,55+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1130.57