Learn More
β-Escina, 92 a 95%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425381 1 g
11435381 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215794101
CAS 11072-93-8
Fórmula molecular C110H172O48
Peso molecular (g/mol) 2262.54
Número MDL MFCD00076054
Clave InChI YFESOSRPNPYODN-LNXBMLMBSA-N
Sinónimo aescin, flogencyl, beta escin, 2s,3s,4s,5r,6r-6-3s,4s,6ar,6bs,8r,8ar,9r,10r,14br-9-acetyloxy-8-hydroxy-4,8a-bis hydroxymethyl-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-10-2z-2-methylbut-2-enoyl oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl oxy-4-hydroxy-3,5-bis 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 16211024
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,9R,10R,12aS,14aR,14bR)-9-(acetiloxi)-8-hidroxi-4,8a-bis(hidroximetil)-4,6a,6b,11,11,14b-hexametil-10-{[(2Z)-2-metilbut-2-enoil]oxi}-1 Ácido ,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahidropicen-3-il]oxi}-4-hidroxi-3,5-bis({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi})oxano-2-carboxílico; (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(3S,4S,6aR,6bS,8R,8aR,9R,10R,14bR)-9-(acetiloxi)-8-hidroxi-4,8a-bis(hidroximetil)-4,6a,6b,11,11,14b-hexametil-10-{[(2E)-2-metilbut-2-enoil]oxi}-1,2,3,4, Ácido 4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahidropicen-3-il]oxi}-4-hidroxi-3,5-bis({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi})oxano-2-carboxílico
SMILES C\C=C(\C)C(=O)O[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@]2(CO)[C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)[C@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2CC1(C)C.C\C=C(/C)C(=O)O[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@]2(CO)[C@H](O)C[C@]3(C)C(=CCC4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)[C@](C)(CO)C5CC[C@@]34C)C2CC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Escin
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 92 to 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1101.2
Forma física Powder