Learn More
Esaxerenone, MedChemExpress
Código de producto. 16484336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484336 100 mg 100 miligramos
16470659 1 mg 1 miligramo
16433038 10 mg 10 miligramos
16409606 50 mg 50 miligramos
16405777 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16484336
Marca: Medchem Express HY100471
MedChemExpress Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.
Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esaxerenone
CAS 1632006-28-0
Color White to Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21F3N2O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo CS-3150 XL-550
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (214.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CCO)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)=C1C)NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 466.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.47
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation