Descripción
Ahorre un valioso espacio con los congeladores de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñados para el almacenamiento en laboratorio de uso general y para la protección de muestras habituales.
- Integrated controller
- Digital display
- High- and low-temperature alarms
- Standard door locks
- Low energy consumption
- Access ports
- CE marked
Recommended for:
General-purpose lab storage
Ordering Information:
Available in 50Hz regions only; not available in North America or other 60Hz regions.
- Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | General Purpose Freezer |
| Capacidad (imperial) | 3,5 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 98 L |
| Intervalo de temperatura | De -10 °C a -26 °C |
| Refrigerante | R600a |
| Modelo de puerta | Hinged |
| Aislamiento | Sin CFC, sin HCFC |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Modelo | Bajo encimera |
| Tipo de control | Digital |
| Mostrar más |